Tlačiť
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520812-1G PC520812-250MG PC520812-500MG
APOSPC520812-1GEA 929.7 EUR
APOSPC520812-1G APOSPC520812-250MG APOSPC520812-500MG
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₄FNO₅S₂
Mw: 359.393 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09981086
Číslo CAS: 946300-74-9