Tlačiť
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520804-10G PC520804-1G PC520804-5G
APOSPC520804-10GEA 927.3 EUR
APOSPC520804-10G APOSPC520804-1G APOSPC520804-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Mw: 225.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698535
Číslo CAS: 1214386-70-5