Tlačiť
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 213.5 EUR
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Vzorec: C₆H₄F₂O₄S₂
Mw: 242.22 g/mol
Teplota tavenia: 37…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28346978
Číslo CAS: 7552-55-8
OSN: 3261
ADR: 8 II