Tlačiť
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 478.27 EUR
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₇O
Mw: 248.098 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580889
Číslo CAS: 1417567-37-3