Tlačiť
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 970.72 EUR
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₅H₆F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22566326
Číslo CAS: 1287211-10-2