Tlačiť
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 397.91 EUR
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Teplota varu: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28014017
Číslo CAS: 61726-44-1