Tlačiť
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 465.05 EUR
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
Mw: 276.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580797
Číslo CAS: 866632-64-6