Tlačiť
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 213.8 EUR
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22192509
Číslo CAS: 25300-22-5