Tlačiť
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 1181.25 EUR
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃IN
Mw: 321.466 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20492612
Číslo CAS: 1065102-88-6