Tlačiť
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520750-1G PC520750-250MG
APOSPC520750-1GEA 795.83 EUR
APOSPC520750-1G APOSPC520750-250MG
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane
Vzorec: C₅H₆BrF₃
Mw: 203 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20230586
Číslo CAS: 1155272-93-7
OSN: 1993
ADR: 3 III