Tlačiť
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520732-1G PC520732-250MG
APOSPC520732-1GEA 756.26 EUR
APOSPC520732-1G APOSPC520732-250MG
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄NO
Mw: 181.088 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16611126
Číslo CAS: 1227594-89-9