Tlačiť
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 146.01 EUR
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₆H₁₀F₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28014019
Číslo CAS: 1820618-46-9
OSN: 1993
ADR: 3,III