Tlačiť
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 319.25 EUR
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Mw: 241.993 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16610037
Číslo CAS: 1227591-86-7