Tlačiť
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G PC52072-250MG PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA 91.33 EUR
APOSPC52072-1G APOSPC52072-250MG APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08702774
Číslo CAS: 1374208-42-0