Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA 66.49 EUR
APOSPC520692-1G APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 219.996 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13181633
Číslo CAS: 955372-86-8