Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chlorosulphonyl)-6-fluoroanisole
PC52066-1G PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA 662.13 EUR
APOSPC52066-1G APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
Mw: 224.637 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185594
Číslo CAS: 1049729-85-2
OSN: 3265
ADR: 8 III