Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1193.74 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈ClF₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226541
Číslo CAS: 1184980-60-6