Tlačiť
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 81.43 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000632
Číslo CAS: 152367-89-0