Tlačiť
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520631-25G PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA 1128.38 EUR
APOSPC520631-25G APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O
Mw: 240.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100556
Číslo CAS: 886212-78-8