Tlačiť
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 135.58 EUR
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₃
Mw: 281.051 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11110847
Číslo CAS: 1131587-78-4