Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 1313.84 EUR
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅ClF₄
Mw: 212.572 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226696
Číslo CAS: 1186194-82-0