Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 374.25 EUR
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12922637
Číslo CAS: 1176126-31-0
OSN: 3261
ADR: 8,II