Tlačiť
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 895.31 EUR
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₃BrCl₂FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520111
Číslo CAS: 1360438-57-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III