Tlačiť
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 226.72 EUR
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃O₄
Mw: 290.235 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780246
Číslo CAS: 1186194-84-2