Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 1221.31 EUR
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Mw: 180.555 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779540
Číslo CAS: 63878-72-8