Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520556-1G PC520556-5G
APOSPC520556-1GEA 293.22 EUR
APOSPC520556-1G APOSPC520556-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777159
Číslo CAS: 847502-91-4