Tlačiť
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 384.68 EUR
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇F₂N·ClH
Teplota tavenia: 143…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777162
Číslo CAS: 128230-76-2