Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 59.77 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412205
Číslo CAS: 23131-73-9
OSN: 1760
ADR: 8,III