Tlačiť
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 319.25 EUR
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₉FN₂S
Mw: 208.255 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02214714
Číslo CAS: 315241-39-5