Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 255.96 EUR
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Mw: 204.04 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12025433
Číslo CAS: 207110-35-8