Tlačiť
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 795.91 EUR
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Mw: 283.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01173812
Číslo CAS: 94695-52-0