Tlačiť
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 83.03 EUR
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034014
Číslo CAS: 32471-55-9