Tlačiť
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 96.27 EUR
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Vzorec: C₈F₁₈O₅S₂
Teplota varu: 84 °C
Hustota: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03427256
Číslo CAS: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
OSN: 3264
ADR: 8,II