Tlačiť
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 1364.31 EUR
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29767785
Číslo CAS: 2092668-52-3