Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 208.58 EUR
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅NO₃S
Mw: 265.158 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11501052
Číslo CAS: 1159512-26-1