Tlačiť
HFPO polymer allyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC51958-25G PC51958-5G
APOSPC51958-25GEA 757.32 EUR
APOSPC51958-25G APOSPC51958-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(3000 - 4000 amu)
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09753871
Číslo CAS: 631897-32-0