Tlačiť
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC51905-1G PC51905-5G
APOSPC51905-1GEA 88.12 EUR
APOSPC51905-1G APOSPC51905-5G
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Mw: 180.136 g/mol
Teplota tavenia: 72…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194393
Číslo CAS: 105003-88-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III