Tlačiť
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 66.49 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₃
Mw: 256.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32219445
Číslo CAS: 2267343-62-2