Tlačiť
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 107.75 EUR
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄F₃N₃O₄
Mw: 275.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22018788
Číslo CAS: 1483017-28-2