Tlačiť
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 166.06 EUR
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
Mw: 190.56 g/mol
Teplota tavenia: 128…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094272
Číslo CAS: 517920-71-7