Tlačiť
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC51629-1G PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA 745.84 EUR
APOSPC51629-1G APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Mw: 235.026 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1780690-95-0