Tlačiť
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 296.82 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Mw: 229.155 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03407893
Číslo CAS: 40516-41-4