Tlačiť
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-5-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)benzonitrile
PC51400-1G PC51400-25G PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA 89.73 EUR
APOSPC51400-1G APOSPC51400-25G APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Vzorec: C₁₆H₈FNO₂
Mw: 265.239 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181869
Číslo CAS: 763114-25-6