Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 596.03 EUR
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₄BF₅O₃
Mw: 241.908 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29919696
Číslo CAS: 158178-36-0