Tlačiť
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 696.35 EUR
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Teplota tavenia: 85,9…86.9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28626908
Číslo CAS: 1558274-26-2