6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51363-1G
PC51363-250MG
APOSPC51363-1GEA
281.19
EUR
APOSPC51363-1G
APOSPC51363-250MG
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Can be used to prepare inhibitors of PI3 kinase and/or mTOR and phosphodiesterase 10 inhibitors.
Vzorec:
C₁₅H₁₄FN₅O Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD28402162 Číslo CAS: 1093101-52-0 |