Tlačiť
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 151.01 EUR
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₃
Mw: 268.617 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393906
Číslo CAS: 1261873-29-3