Tlačiť
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroaniline
PC5134-1G PC5134-5G PC5134-10G PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5134-1G APOSPC5134-5G APOSPC5134-10G APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.153 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094259
Číslo CAS: 518057-74-4