Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 819.95 EUR
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FN₃O₂
Mw: 207.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28606409
Číslo CAS: 1552231-28-3