Tlačiť
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 747.05 EUR
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂S
Mw: 247.087 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23705700
Číslo CAS: 1427383-09-2